Learn More
Masterflex™ 31-polige Kabelbaugruppe mit Rundstecker
Click to view available options
Größe:
26 AWG
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Hergestellt aus haltbarem PVC
- 25 ft. (7,9 m) Kabellänge vereinfacht das Anschließen
- Kabel mit 26 AWG Querschnitt
- Anschlusstyp: 31-polig, rund
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Anschluss an eine SPS oder eine andere Steuerschnittstelle |
| Zur Verwendung mit | Für 31-poligen Rundstecker zur Fernsteuerung von Masterflex Washdown Digitalantrieben |
| Enthält | Notiertes Anschlussverbindungsstück und Kabel mit abisolierten Kabelenden |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 26 AWG |
| Typ | Kabelbaugruppe |
| Länge (metrisch) | 7.9 m |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu