Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.
9512.90 € - 11576.12 €
Spezifikation
Thermische Genauigkeit | ±0,15 °C |
---|---|
Spannung | 110 bis 230 V |
Höhe (metrisch) | 33 cm |
Breite (metrisch) | 27.5 cm |
Tiefe (metrisch) | 43 cm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Inhalt und Lagerung | Max. Abkühlgeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Inhalt und Lagerung | Max. Abkühlgeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15856721
|
Eppendorf™
6301000012 |
Gehäuse X50i | Silberblock | 5 °C/s. |
9512.90 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15876721
|
Eppendorf™
6305000017 |
Gehäuse X50r | Aluminiumblock und Druckdeckel | 2.3 °C/s. |
9512.90 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15886721
|
Eppendorf™
6306000010 |
Gehäuse X50t | Aluminiumblock und Druckdeckel | 2.3 °C/s. |
10160.48 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15896721
|
Eppendorf™
6311000010 |
Gehäuse X50s | Silberblock | 5 °C/s. |
11576.12 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
- Touchscreen-Bedienfeld
- Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
- X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
- Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
- Geringer Platzbedarf
- Schnelle PCR
- PCR-Optimierung
- Standard-PCR
- „Cycle-Sequencing“
Specifications
±0,15 °C | |
33 cm | |
43 cm |
110 bis 230 V | |
27.5 cm | |
4°bis 99 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Mastercycler™ X50