Learn More
Eppendorf™ Masterclear Cap Strips, 10x12 = 120 Stück
Marke: Eppendorf™ 0030132874
109.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Produktmerkmale Cap StripsStreifen mit 8 Mikroverschlüssen
Einfacher und schneller Verschluss von PCR-Platten und PCR Tube Strips
Einfaches Entfernen durch Endverlängerung des Streifens
A- und H-Markierungen an den Enden
Autoklavierbar (121°C, 20 min)
Zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitor1
Gewölbte und flache Cap Strips verfügbar
1 Zertifikate oder Testverfahren und weitere Informationen auf Anfrage.
Produktmerkmale Eppendorf real-time PCR Tube Strips
Weisse Wells mit besserer Reflektion
Hohe mechanische Stabilität
Extrem dünnwandig für optimalen Wärmetransfer
Produktmerkmale Masterclear™ Cap Strips
Inverted Dome verhindert Zerkratzen der optischen Oberfläche
Inverted Dome reduziert das Volumen der Tubes
Optimiert für optimale Lichttransmission
Typ: Masterclear Cap Strips (10 × 12 Stück)
Spezifikation
Streifenverschluss | |
120/Packung |