Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 0.5-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden
Geeignet für die Kultivierung von Bakterien oder Hefen. Die Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 0.5-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden ist auch für die Lagerung von Probenmaterial geeignet.
755.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
80/Karton |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
38 ml | |
80 |