Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 0.5-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
80 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 38 ml |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Karton | 80 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Show More |