Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER TRGBR MASTGER-S/MILL MASTGER-S/MILL
Marke: Atago™ 2493
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Refraktometer zur Bestimmung der Salinität | |
MASTER-S/MillM | |
Misst den Salzgehalt sowie die spezifische Dichte von Meereswasser und besteht aus einem neuen Material, das gegenüber salzhaltigen Proben beständig ist |
0 bis 100 Salinität, 1.000 bis 1.070 relative Dichte | |
Salinität, relative Dichte | |
110 g |