Learn More
Invitrogen™ MARK4 Recombinant Human Protein
MARK4 is a serine/threonine protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4175
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10066932
  • 13780.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MARK4 is likely to be directly involved in microtubule organization in neuronal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_113605
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
MARK4
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
102.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus