missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marimastat, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30002120
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Broad spectrum MMP inhibitor

Broad spectrum inhibitor of MMPs (IC50 values are 3, 5, 6, 9 and 13 nM for MMP-9, MMP-1, MMP-2, MMP-14 and MMP-7 respectively). Inhibits peritoneal dissemination of human gastric cancer cells in vivo through inhibition of tumor angiogenesis.

Chemische Identifikatoren

CAS 154039-60-8
Summenformel C15H29N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 331.413
InChI-Schlüssel OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Synonym marimastat, marimastat usan, marimastat usan/inn, unii-d5eqv23tds, d5eqv23tds, 2s,3r-3-1s-2,2-dimethyl-1-methylcarbamoxy propyl carboyl-2-hydroxy-5-methylhexanohydroxamic acid, 2s,3r-3-1s-2,2-dimethyl-1-methylcarbamoyl propyl carbamoyl-2-hydroxy-5-methylhexanohydroxamic acid, 2s,3r-n 4-2s-3,3-dimethyl-1-methylamino-1-oxobutan-2-yl-n 1 ,2-dihydroxy-3-2-methylpropyl butanediamide, 2r,3s-n-2s-3,3-dimethyl-1-methylamino-1-oxobutan-2-yl-n',3-dihydroxy-2-2-methylpropyl butanediamide, 2s,3r-n-1s-2,2-dimethyl-1-methylcarbamoyl propyl-n',2-dihydroxy-3-2-methylpropyl butanediamide
PubChem CID 119031
ChEBI CHEBI:50662
IUPAC-Name (2R,3S)-N-[(2S)-3,3-dimethyl-1-(methylamino)-1-oxobutan-2-yl]-N',3-dihydroxy-2-(2-methylpropyl)butanediamide
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)NO)O)C(=O)NC(C(=O)NC)C(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Marimastat
Menge 10 mg
Formelmasse 331.41
Reinheit (%) >99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'