Learn More
SCAT™ Trichter mit Deckel MARCO, S51, Typ 2
Artikelnummer. 16822130 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Stopfen:
S51
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Stopfen unitSize
16822130 S51 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16822130 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 318953
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Sicherheitstrichter 'MARCO' lässt sich sicher verschließen und verhindert so die Entzündungsgefahr. Er ist auch in leitfähigem HDPE-EC-Material erhältlich.
  • Moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit sehr hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
  • Die integrierte Griffkante am Trichterdeckel erhöht den Halt, ohne dass der möglicherweise konturierte Deckel berührt werden muss.
  • Ein innovativer Trichterdeckel mit integriertem Dichtungsring verschließt den Trichterrand und verhindert das Austreten explosiver oder gesundheitsgefährdender Gase.
  • Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus.
  • Der drehbare Schraubverschluss erleichtert das Auf- und Abschrauben des Deckeltrichters auf den Behälter.
  • Abnehmbares Sieb für einfache Reinigung
  • Die nichtleitende Version des MARCO V2.0 entspricht der SCAT Farbschema aufgrund seiner blau-weißen Farbgebung
  • Die leitfähigen Versionen des MARCO V2.0 sind schwarz und unterscheiden sich daher farblich deutlich von der nichtleitenden Version.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 140 mm
Kapazität (metrisch) 300 mL
Material HDPE
Höhe (metrisch) 150 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau, weiß
Enthält Klappdeckel, ohne Lanze
Anzahl Stopfen S51
Produkttyp Sicherheitstrichter