Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Marke: SCAT™ 318965
103.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
- Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
- Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
- Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
- Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
- Removable sieve for easy cleaning
- Conductive version of MARCO V2.0 is black, differing in color from the non-conductive version
Spezifikation
140 mm | |
Black | |
S70/71 |
HDPE-EC | |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | |
Safety Funnel with Hinged Lid |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0 > MARCO Safety Funnel; Product Type: Safety Funnel with Hinged Lid, Type 1; Thread Size (Metric): S70/71; Includes: Funnel with Lid, Removable Sieve and Earthing Cable
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur