Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Marke: SCAT™ 317639
269.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
- Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
- Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
- Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
- Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
- Removable sieve for easy cleaning
- Conductive version of MARCO V2.0 is black, differing in color from the non-conductive version
Spezifikation
140 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Funnel with Lid, Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control with 150 mm Floater | |
Safety Funnel with Hinged Lid |
HDPE, Conductive | |
Black | |
S70/71 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0 > Safety Funnel V2.0; Thread Size (Metric): S70/71; Includes: Funnel with Lid, Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control with 150 mm Floater; Product Type: Safety Funnel with Hinged Lid; Material: HDPE, Conductive; Diameter (Metric) Top: 140 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur