Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Marke: SCAT™ 318630
103.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien
- Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gasen
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
- Der drehbare Schraubverschluss macht es leichter, den Deckeltrichter am Kanister auf- und abzuschrauben
- Abnehmbares Sieb für einfache Reinigung
- Die leitfähige Version von MARCO V2.0 ist schwarz, farblich unterschiedlich zur nicht leitenden Version
Spezifikation
140 mm | |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
Nicht autoklavierbar | |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | |
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Doppelgewinde |
300 mL | |
370 mm | |
Schwarz | |
R2 in. BSP/G2 (m) und 2 in. Tri-Sure (m) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0 > Schraubgewinde: R2 BSP/G2 (m) und 2 Zoll Tri-Sure (m); Lanze: Nein, Nivellierungskontrolle: Nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur