Learn More
SCAT™ Deckeltrichter 'MARCO', V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Marke: SCAT™ 318991
98.70 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
- Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gase
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
- Die drehbare Schraubkappe macht es leichter, den Deckeltrichters auf den Kanister aufzuschrauben und abzuschrauben
- Mit abnehmbarem Sieb für einfache Reinigung
- Die nichtleitende Version des MARCO V2.0 harmoniert aufgrund seiner blauen und weißen Färbung mit dem SCAT Farbschema
- Die leitfähigen Versionen des MARCO V2.0 sind schwarz und unterscheiden sich dadurch deutlich in der Farbe von der nichtleitenden Version
Spezifikation
140 mm | |
HDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
Funnel with Hinged Lid and Lance | |
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
300 mL | |
370 mm | |
Blau/weiß | |
S55 |