Learn More
SCAT™ Deckeltrichter 'MARCO', V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
Trichter mit Klappdeckel, keine Lanze
Anzahl Stopfen:
S50
S55
S60/61
S65
Höhe (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
- Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gase
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
- Die drehbare Schraubkappe macht es leichter, den Deckeltrichters auf den Kanister aufzuschrauben und abzuschrauben
- Mit abnehmbarem Sieb für einfache Reinigung
- Die nichtleitende Version des MARCO V2.0 harmoniert aufgrund seiner blauen und weißen Färbung mit dem SCAT Farbschema
- Die leitfähigen Versionen des MARCO V2.0 sind schwarz und unterscheiden sich dadurch deutlich in der Farbe von der nichtleitenden Version
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 140 mm |
| Kapazität (metrisch) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau/weiß |
| Enthält | Trichter mit Klappdeckel, keine Lanze |
| Anzahl Stopfen | S65 |
| Produkttyp | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |