Learn More
Buerkle™ Handbetriebene Senkspule
Mit der Handbetriebene Senkspule können Tauchflaschen/-bomben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen werden. Die Handseilspulen können mit verschiedensten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden.
Marke:  Buerkle™ 5309-0020
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10152462
  • 205.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Handseilspulen können Tauchflaschen/-bomben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen werden. Die Handseilspulen können mit verschiedensten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden.
Werden brennbare oder leicht entzündliche Flüssigkeiten gesammelt, müssen elektrisch leitfähige Handseilspulen, ggf. mit Erdungskabel, verwendet werden. Die Tauchflaschen müssen aus nicht funkenziehendem Metall hergestellt sein.
  • Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurchmesser 2 mm
  • Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm, Ø innen 100 mm, außen 180 mm
Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen!
Spezifikation
Spezifikation
Manuell betriebene elektrisch leitfähige Tragtrommel
schwarz
180 mm
55 mm
Polyamid
Tauchflaschen und Eintauchzylinder
150 m für Kabel mit 2 mm Durchmesser
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Buerkle™ Handbetriebene Senkspule > Farbe:Schwarz; Breite:55mm