Learn More
Buerkle™ Handbetriebene Lösungsmittelpumpe
Die Bürkle™ Hand Operated Solvent Pump for Tin-Foil Canisters eignet sich für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen.
Brand: Buerkle™ 5603-1000
558.88 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Beim Entnehmen von entzündlichen Flüssigkeiten müssen der Zylinder und die Pumpe geerdet werden! Antistatisches Set verwenden!
Description
- Arbeitet nach dem Überdruckprinzip - ein Überdruck wird im Tank mit der Pumpenkugel aufgebaut und drückt Flüssigkeit aus dem Behälter
- Alle mediumberührende Teile bestehen aus Edelstahl AISI 304 und PTFE
- Starrer Ablassschlauch mit Absperrhahn
- Geeignet für Behälter mit R 2 Zoll-Gewinde
- Gewindeadapter für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich
- Eintauchtiefe von 60 cm, Pumpenkapazität von ca. 10 l/min
- Die Pumpe kann mit den beiden Kugelventilen vollständig geschlossen werden, so dass nach der Entnahme keine gefährlichen Dämpfe entweichen können
Specifications
DIN EN ISO 9001 | |
PTFE, Edelstahl (Gehäuse) | |
10 l/min | |
Gewerblich |
Eintauchtiefe: 60 cm | |
0.25 kg | |
Handbetriebene Lösungsmittelpumpe |