Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Artikelnummer. p-4525911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
23s G
23 G
25 G
26 G
Produkttyp:
GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge:
6/Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10361195
Marke: Thermo Scientific™ 365B0511
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
  • Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
  • PTFE Luer-Lock™ Spritzen
  • PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1,0 µl; Länge 50 mm; Kolben-in-Nadel
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel
Einwegprodukt Nein
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) GC Autosampler
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.