Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
- Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
- PTFE Luer-Lock™ Spritzen
- PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 10 µl; Länge 50 mm; manuell abnehmbar |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle |
| Einwegprodukt | Nein |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 50 mm |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC Autosampler |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.