Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Artikelnummer. 10361195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
23s G
23 G
25 G
26 G
Produkttyp:
GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge:
6/Packung
Je
Conditionnement:
1 Stück
6 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10361195
Marque: Thermo Scientific™ 365B0511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
  • Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
  • PTFE Luer-Lock™ Spritzen
  • PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung 1,0 µl; Länge 50 mm; Kolben-in-Nadel
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel
Einwegprodukt Nein
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) GC Autosampler
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis