Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 365D1091
44.06 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
- Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
- PTFE Luer-Lock™ Spritzen
- PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
Spezifikation
10 µl; Länge 50 mm; fest; je | |
50 mm | |
Nein | |
10 μl | |
Kegel |
26 G | |
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
Je | |
50 mm | |
GC Autosampler |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.