Learn More
Fisherbrand™ Manueller Entdeckler, Stahl, nicht autoklavierbar
Artikelnummer. p-7113845 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11758276
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Manuelle Entbördelwerkzeuge ermöglichen das Entfernen von Aluminiumdichtungen ohne Bruchgefahr.
  • Entdeckler
  • Manuell
  • Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Betrieb Manual
Typ Manual Decapper
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminiumkappe
Größe 8 mm