Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol-Salzagar (EP, USP, JP, BP)
Dieses gebrauchsfertige Medium eignet sich zur Detektion, Isolierung und Koloniezahlbestimmung vermuteter pathogener Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ PO1169A
21.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11904142
  • 34.60 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nachweis, Isolierung und Keimzahlbestimmung vermuteter pathogener Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol-Salz-Agar (EP, USP, JP, BP). Aufgrund der hohen Salzkonzentration im Nährboden werden mit Ausnahme einiger halophiler Meeresorganismen die meisten unerwünschten Bakterien inhibiert. Vermeintlich Koagulase-positive Staphylokokken produzieren Kolonien, die von hellgelben Zonen umgeben sind, während nicht-pathogene Staphylokokken Kolonien mit rötlich-violetten Zonen bilden. Das Medium wird gemäß dem internationalen Arzneibuch getestet.1,2,3,4
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- oder Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Haufenkokken auftreten können. S. aureus kann verschiedene Syndrome mit unterschiedlicher klinischer Symptomatik hervorrufen, u. a. Infektionen der Haut und des Weichgewebes, Empyem, Infektionen der Blutbahn, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis. Verwenden Sie Mannitol-Salz-Agar (EP, USP, JP, BP) für eine klare und einfache Differenzierung von Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermis aus Lebensmittelproben, während die meisten anderen Bakterien durch die hohe Salzkonzentration gehemmt werden.
  • Hochselektiv aufgrund der hohen Salzkonzentration im Medium.
  • Einfache Differenzierung: Staphylococcus aureus bildet gelbe Kolonien mit gelbem Hof, während Staphylococcus epidermis rosa Kolonien bildet und das Medium rosa färbt.
  • Entspricht Rezepturen, die im internationalen Arzneibuch beschrieben sind. Praktische gebrauchsfertige Fertigmedien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot, transparent
Mannitol-Salzagar (EP, USP, JP, BP)
Deutschland
19,5 g ± 1,0 g
10 Stück/Packung
2°bis 10 °C
90 mm-Platte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4497614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberPO1169A
Chargennummer4496387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2025 Catalog NumberPO1169A
Chargennummer4494610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberPO1169A
Chargennummer4494611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberPO1169A
Chargennummer4492459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2025 Catalog NumberPO1169A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mannitol-Salzagar (EP, USP, JP, BP) >