Learn More
Mangan-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis) Artikelnummer.: 15424805
Mangan-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15424805
1 Ea.
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. 15424805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040865.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7439-96-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Mn
MDL-Nummer MFCD00011111
Menge 1 Ea.
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC-Name Mangan
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless
Form Heißgepresst
Name des Produkts
Mangan-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis) >