Learn More
Mangan-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15494795
Mangan-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494795
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15494795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040862.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7439-96-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Mn
MDL-Nummer MFCD00011111
Menge Je 1
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Löslichkeitsinformationen Soluble in diluted acids. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC-Name Mangan
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Form Heißgepresst
Name des Produkts
Mangan-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >