Learn More
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351298
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351298
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11351298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010236.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese pieces
Farbe Grau
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Menge 1 kg
Formelmasse 54.94
Form Unregelmäßig geformte Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ02K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number010236.30,010236.A1,010236.A7
ChargennummerX30J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number010236.30,010236.A1,010236.A7
ChargennummerZ13H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010236.30,010236.A1,010236.A7
Chargennummer61000559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010236.30,010236.A1,010236.A7
ChargennummerC04X042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010236.30,010236.A1,010236.A7
Name des Produkts
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >