Learn More
Mangan-Nanopulver, 30–50 nm, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476975
Mangan-Nanopulver, 30–50 nm, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476975
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15476975
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045508.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Mn3O4-Schicht 5 bis 12 nm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Dichte 7.3g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 5 g
Form Nanopulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045508.06,045517.06,045508.14
ChargennummerK24W023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number045508.06
ChargennummerA17Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045508.06,045517.06,045508.14
Chargennummer61000967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045508.06
Chargennummer61201191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045508.06,045517.06,045508.14
Name des Produkts
Mangan-Nanopulver, 30–50 nm, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >