Learn More
Mangan(II)-Wolframoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318148
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14177-46-9
MDL-Nummer MFCD00014212
Synonym Manganese tungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) tungsten oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 302.79
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.23