Learn More
Mangan(II)-Wolframoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) tungsten oxide |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 302.79 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 7.23 |