Learn More
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11452844
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-68-5
Summenformel MnO4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.99
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name manganese(2+) hydrate sulfate
SMILES [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 26°C to 27°C
Farbe Rot
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 223.05g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate, tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate