Learn More
Mangan(II)-Sulfat, rein, getrocknetes Pulver, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10161670
Mangan(II)-Sulfat, rein, getrocknetes Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161670
1 kg, Pulver im Kunststoffgefäß
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Artikelnummer. 10161670
Marke: Fisher Chemical M/2350/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 850°C
Schmelzpunkt 700°C
CAS 10034-96-5
Farbe Weiß
pH 3 to 3.5
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Summenformel H2MnO5S
MDL-Nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formelmasse 169.02g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan(II)-Sulfat, rein, getrocknetes Pulver, Fisher Chemical >