Learn More
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449403
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Mangan(II)-sulfat wird als Farbstoff in Farben verwendet. Es wird auch als Futtermittelzusatzstoff verwendet, dient als Katalysator für die Synthese von Chlorophyll, verbessert das Pflanzenwachstum und steigert die Produktivität. Es wird für die Herstellung von Tinte und Farbe verwendet. Es wird in der Papier-, Porzellan-/Keramikherstellung, in der Medizin und in anderen Industrien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 5 bis 10 g/100 ml bei 21 °C
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 5-10g/100 mL at 21°C
IUPAC-Name Mangan(2+) Hydratsulfat
Formelmasse 169.02 (151.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.95