Learn More
Mangan, AAS-Standardlösung, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379169
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5%; Mangan:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese, AAS standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Manganese