Learn More
Mangan, 99+ %, Pulver, -40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese |
Farbe | Schwarz-braun bis braun-grau |
Namenshinweis | 99+% |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Mn |
Menge | 1 kg |
Merck Index | 15, 5788 |
Formelmasse | 54.94 |
Reinheit (%) | ≥99.0% (Mn) |
Verpackung | Glasflasche |