Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor mit Absonderung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
266.00 € - 286.00 €
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
---|---|
Markergen | Ampicillin |
Promoter | CMV |
Produkttyp | Vector |
Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15603858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5001-001 |
pCSG-IBAwt2 | Nicht markiert |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15603878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5144-001 |
pCSG-IBA144 | His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag | N/A | N/A | N/A | |||||
15633868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5102-001 |
pCSG-IBA102 | Twin-Strep™-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15653868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5104-001 |
pCSG-IBA104 | Twin-Strep™-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15683868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5142-001 |
pCSG-IBA142 | His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA Lifesciences GmbH Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
5μ g |
Ampicillin | |
Vector | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
Episomale Expression (orIP, EBNA-1); BM40-Sekretionssignal |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor mit Absonderung