Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor ohne Absonderung
GREENER_CHOICE
Product Code. 15643868 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Unit Size:
5 Mikrogramm
Product Code. 15643868
Brand: IBA Lifesciences 55103001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressionsvektor für Säuger ohne Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
  • Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
  • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
  • Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
  • Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
  • Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Specifications
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Stabilität 12 months after shipping
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies Mammalian
Versandbedingung Room temperature
Proteinmarkierung Twin-Strep™-Tag
Klonierungsmethode Direct Cloning
Konzentration 250 ng/μl
Primer Forward
Menge 5μ g
Vektor pCSG-IBA103
Zur Verwendung mit (Anwendung) Episomale Expression (orIP, EBNA-1)