Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor ohne Absonderung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15613868 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15613868
Marke: IBA Lifesciences 55064001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressionsvektor für Säuger ohne Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
  • Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
  • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
  • Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
  • Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
  • Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies Mammalian
Proteinmarkierung Strep-tag II, FLAG-tag
Klonierungsmethode Direct Cloning
Konzentration 250 ng/μl
Primer Forward
Menge 5μ g
Vektor pCSG-IBA64
Zur Verwendung mit (Anwendung) Episomale Expression (orIP, EBNA-1)