Learn More
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467307
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11467307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15046.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vernetzungsmittel zur Modifikation von Proteinen über Amidierung. Malononitril wird als Vorstufe bei der Herstellung von Krebsmedikamenten, Triamteren, Adenin, Methotrexat, Thiamin, Acrylfasern und Farbstoffen verwendet. Es wird bei der Knoevenagel-Kondensation verwendet, um 2-Chlorbenzalmalononitril durch Reaktion mit 2-Chlorbenzaldehyd herzustellen. Es fungiert als Auslaugemittel für Gold. Es wird als Rohmaterial für die Gewald-Reaktion von Ketonen oder Aldehyden zur Herstellung von 2-Aminothiophen unter Verwendung von elementarem Schwefel und einer Base verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von [1,6]-Naphthyridinen, Gamma-Ketoamiden, 1,4-Dihydropyridin, Chromeno[2,3-b]pyridin und Dihydro-1,4-dithiepin-Frameworks.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Essigsäure, Chloroform, Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-77-3
Summenformel C3H2N2
MDL-Nummer MFCD00001883
InChI-Schlüssel CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC-Name Propandinitril
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malononitrile
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 100 g
UN-Nummer UN2647
Beilstein 773697
Merck Index 14,5711
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMILES C(C#N)C#N
Molekulargewicht (g/mol) 66.063
Formelmasse 66.06
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malononitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propanedinitrile