Learn More
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10396760
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396760
100g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100g
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10396760
Marke: Thermo Scientific 125231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-16-7
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00063177
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic acid
Schmelzpunkt 134,0°bis 138,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:790 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Eisessigsäure, löslich in Alkohol und Aceton, leicht löslich in Äther und Benzol, praktisch unlöslich in Tetrachlorkohlenstoff
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 99%
Menge 100g
Flammpunkt 127 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number125230010,125231000,125230051,125230050,125230250
ChargennummerA0424351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number125230010,125231000,125230051,125230050,125230250
ChargennummerA0456979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number125230010,125231000,125230051,125230050,125230250
ChargennummerA0449913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number
ChargennummerA0402810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125230010,125231000,125230051,125230050,125230250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >