Learn More
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Maleic acid |
Schmelzpunkt | 134,0°bis 138,0 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | HO2CCH=CHCO2H |
Beilstein | 02, IV, 2199 |
Merck Index | 15, 5767 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:790 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Eisessigsäure, löslich in Alkohol und Aceton, leicht löslich in Äther und Benzol, praktisch unlöslich in Tetrachlorkohlenstoff |
Formelmasse | 116.07 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur