Learn More
Maleic Acid, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11781418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11781418
Marke: Serva Electrophoresis 2833702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH ∼1.3
Schmelzpunkt 138°C to 139°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Water
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Dichte 1.59g/cm3
Menge 500 g
Geruch Acidic
Physikalische Form Kristallin
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.