Learn More
Notrax Male MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
MD-X Ramp System™ is an extra wide attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ and SafetyStance™ custom mats.
49.00 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 91 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (metrisch) | 15 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17742208
|
Notrax
552M0003BL |
Schwarz |
49.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17752208
|
Notrax
552M0003YL |
Gelb |
49.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- The 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitrile heavy duty bevels are compatible with both the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom range
- These bevels are 15 cm wide and 91 cm long and have been designed to provide easier access on and off the mat for things such as carts or trolleys
- Their 100% nitrile rubber compound also ensures that these bevels are resistant to most oils making them perfect for heavier duty applications
- It is available in black and yellow, which comply with OSHA code 1910-144
Spezifikation
36 in. | |
Nitril-Kautschuk | |
15 cm |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |