Learn More
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss
Artikelnummer. p-4525932 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler Priming-Spritze, Luer-Lock-Anschluss
Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10524655
Marke: Thermo Scientific™ 365KL531
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
Volumen (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaschromatographiesysteme
Replacement Needle 365RNL22
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.