Läs mer
Läs mer
Malathion-Disäure-(Dimethyl-d6), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
10 mg geliefert
Förpackningsstorlek:
10 Milligramm
Beskrivning
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Specifikationer
Specifikationer
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1346601-20-4 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Industry Type | AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE |
| Menge | 10 mg geliefert |
| Güte | Analysenstandard |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering