Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Booms
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 cm
240 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Maintenance Sorbent Mini-Boom |
| Verpackungsmenge | 6/Cs. |
| Länge (metrisch) | 240 cm |
| Gewicht (metrisch) | 5.5 kg |