Learn More
3M™ Wartungsfreie Halbmaske
Die 3M™ wartungsfreie Halbmaske ist eine einfache und gebrauchsfertige Atemschutzmaske mit integrierter Kartusche und Filtern.
Marke: 3M™ 7100113098
20.05 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Effektiver und komfortabler Schutz vor organischen Dämpfen und gefährlichen Partikeln
- Eine neue, verbesserte Ventilbaugruppe hilft, den Atmungswiderstand beim Ausatmen zu verringern und so den Atemkomfort zu verbessern
- Leichtes, ausgewogenes und flaches Design
- Gebrauchsfertig und wartungsfrei dank integrierter Kassette und Filter
- Weiche, eng anliegende Gesichtsabdichtung aus strukturiertem, nicht allergenem Material
- Mit einer wiederverschließbaren Tasche für die hygienische Lagerung und den Transport
Spezifikation
FFA1P2 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blue | |
Reusable | |
Thermoplastic Elastomer | |
Universal | |
TPE | |
FFA1P2 R D-Filter | |
4251+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Halbmaske | |
Yes | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisoprene |