Learn More
IBA Lifesciences MagStrep 'Type3' XT Beads
Die magnetischen MagStrep 'type3' XT Beads (5 % Suspension) dienen zur Aufreinigung von Strep-tag™ II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences 2-4090-010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die magnetischen MagStrep “type3” XT Beads enthalten 6 % Agarose und sind mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT beschichtet.
- Aufgrund des magnetischen Kerns ist kein Zentrifugationsschritt erforderlich, da die Beads mit einem magnetischen Separator einfach und schnell getrennt werden können. Dies senkt das Risiko einer Pelletstörung oder eines Bead-Totalverlusts beim Waschschritt.
- Wie bei allen anderen Strep-Tactin™XT Harzen ist die unspezifische Proteinbindung äußerst gering, was zu einer besonders hohen Reinheit des Zielproteins führt.
- MagStrep “type3” XT Beads weisen das höchste Bindungsvermögen auf.
- Aufgrund dieser Merkmale eignen sie sich hervorragend für die Isolierung von Proteinen oder Komplexen mittels Pulldown, Immunpräzipitation (IP) oder Co-Immunpräzipitation (Co-IP) im Batch-Format und/oder Hochdurchsatz-Screening.
- Die Elution von Zielproteinen oder -komplexen kann unter milden Bedingungen mit dem biotinhaltigen Puffer BXT oder unter denaturierenden Bedingungen durch Sieden in SDS-Gel-Ladepuffer ausgelöst werden.
- 20 μl Suspension entsprechen 1 μl magnetische Beads.
Spezifikation
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. | |
Perlen | |
3 |
MagStrep Beads | |
10 ml |
Nur für Forschungszwecke.