Learn More
Cytiva MagRack Maxi
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Material:
Eloxiertes Aluminium, Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Protein A Mag Sepharose, Protein A Mag Sepharose Xtra, Protein G Mag Sepharose, Protein G Mag Sepharose Xtra, His Mag Sepharose Ni, NHS Mag Sepharose, TiO2 Mag Sepharose und Streptavidin Mag Sepharose.
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse (blau) mit abnehmbarem Kunststoffstab (weiß) mit Neodym-Magnet
- Deckt eine breite Palette von Probenvolumina ab, von Niedrig–Mikroliter- bis Hoch–Milliliter-Aufreinigungsskalen
- Möglichkeit, sowohl die Menge des Mediums als auch das Probenvolumen zu variieren
- Anreicherung von Probenvolumina bis 50 ml (1.7 oz.)
- Führt kleinere Aufreinigungsvorgänge durch
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Eloxiertes Aluminium, Kunststoff |