Learn More
Fisherbrand™ MAGPETTE
Die vier leistungsstarken Magnete eignen sich zur Befestigung an den meisten Metallflächen. Die Fisherbrand™ MagPette™ nimmt zwei Pipettierer der meisten Pipettierermarken auf.
Marke: Fisherbrand™ HS23503
15.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus robustem ABS-Kunststoff
- In hellen, lichtdurchlässigen Farben lieferbar.
- Abmessungen: (B x T x H)131 x 112 x 76 mm
Spezifikation
Pipettengestell | |
Pipettierer (2) | |
2 | |
131 mm | |
3 in. | |
112 mm |
Violett | |
ABS-Kunststoff | |
Magnet | |
76 mm | |
4.4 in. |