Learn More
IBA Lifesciences Magnetabscheider
Der magnetische Separator ist ein Gerät zur Trennung von magnetischen Beads aus Restlösung
Marke: IBA Lifesciences 2-1602-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der magnetische Separator ist ein transparentes Kunststoffgestell mit 4 x 12 Wells – zwei Reihen für 2 ml-Reaktionsröhrchen (linke Seite) bzw. 1,5 ml-Reaktionsröhrchen (rechte Seite).
- Die mittleren Reihen enthalten Magnete, die für die Trennung von Strep-Tactin™XT-beschichteten magnetischen Beads, MagStrep 'Typ3' XT Beads innerhalb von Sekunden aus einer Lösung geeignet sind, was den magnetischen Separator zu einem hilfreichen Werkzeug für die effiziente, einfache und schnelle Chargenreinigung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen macht.
- Der Trennvorgang kann unterbrochen werden, indem das Reaktionsröhrchen in eine der entsprechenden äußeren Reihen gestellt wird.
Spezifikation
Vierundzwanzig 12 x 1,5 ml- oder 12 x 2 ml-Reaktionsröhrchen | |
Inhalt für 24 Reaktionsröhrchen | |
Aufreinigung von Strep-Tag™ Proteinen mit MagStrep Typ 3 XT-Beads (Strep-Tactin™XT-beschichtete magnetische Beads) im Batch-Format |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur