Learn More
Cytiva™ Magnetic Separation Rack
Magnetic separation rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads.
Marke:  Cytiva™ 29710714
Artikelnummer. 17877664
  • 891.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Contains a neodymium magnet for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads
  • For sample volumes from 1.5 mL to 50 mL
  • Strong magnetic field, providing quick and efficient separation of magnetic beads from various liquid sample media used routinely for nucleic acid extraction procedures
  • Easily remove magnetic block from the plastic rack to allow rapid demagnetization of the samples
  • Choose from three magnetic separation racks to meet your needs: MagRack 6, Magnetic Separation Rack 15 mL, and MagRack Maxi – for samples up to 1.5, 15, and 50 mL, respectively
  • Process up to six samples in parallel with MagRack 6 and Magnetic Separation Rack 15 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell
1 x 6
Tubes (15 mL)
6 Positionen
Keine
Unsteril
15 mL
Teströhrchengestell
Grau
Neodym-Magnete, Acryl
Rechteck
Nein
15 ml-Teströhrchen und SeraSil-Mag Silikonbeschichtet,Sera-Mag Magnet oder Sera-Mag Speed Beads
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva™ Magnetic Separation Rack > Magnetic Separation Rack; For Use With (Equipment): 15 mL Test Tubes and SeraSil-MagTM Silica Coated, Sera-MagTM Magnetic, or Sera-MagTM Speed Beads; Positions: 6 Positions